6-Amino-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Aminopicolinonitrile
AS16240G1 AS16240G5
ACTIAS16240G1EA 0 CHF
ACTIAS16240G1 ACTIAS16240G5
6-Amino-2-pyridincarbonitril
6-Amino-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
MDL Number: MFCD11044252
CAS-Nummer: 370556-44-8