3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22927G1 AS22927G5
ACTIAS22927G1EA 157 CHF
ACTIAS22927G1 ACTIAS22927G5
3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00151673
CAS-Nummer: 7170-50-5
EINECS: 230-522-6