6-Iod-m-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35371G1 AS35371G10 AS35371G5
ACTIAS35371G1EA 0 CHF
ACTIAS35371G1 ACTIAS35371G10 ACTIAS35371G5
6-Iod-m-toluidin
6-Iod-m-toluidin
Formel: C₇H₈IN
MDL Number: MFCD00833395
CAS-Nummer: 13194-69-9