Hydroxyterephthalsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxyterephthalic acid
AS32843G1
AS32843G5
ACTIAS32843G1EA
0
CHF
ACTIAS32843G1
ACTIAS32843G5
Hydroxyterephthalsäure
Hydroxyterephthalsäure
Formel:
C₈H₆O₅ |
MDL Number:
MFCD09835368 CAS-Nummer: 636-94-2 |