5-Hydroxypicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
AS30959G1
AS30959G5
ACTIAS30959G1EA
0
CHF
ACTIAS30959G1
ACTIAS30959G5
5-Hydroxypicolinsäure
5-Hydroxypicolinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00661309 CAS-Nummer: 15069-92-8 |