5-Brom-m-toluonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-5-methylbenzonitrile
AS32245G1
AS32245G5
ACTIAS32245G1EA
0
CHF
ACTIAS32245G1
ACTIAS32245G5
5-Brom-m-toluonitril
5-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN MW: 196.0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD08061970 CAS-Nummer: 124289-21-0 |