1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35379G1
AS35379G10
AS35379G5
ACTIAS35379G1EA
0
CHF
ACTIAS35379G1
ACTIAS35379G10
ACTIAS35379G5
1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₈I₂O₂ MW: 389,9569 g/mol |
MDL Number:
MFCD00461369 CAS-Nummer: 51560-21-5 |