3-(Dimethylamino)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
AS36160G1 AS36160G5
ACTIAS36160G1EA 0 CHF
ACTIAS36160G1 ACTIAS36160G5
3-(Dimethylamino)benzaldehyd
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149.1897 g/mol
MDL Number: MFCD05148649
CAS-Nummer: 619-22-7