tert-Butylacetylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,3-Dimethylbutyryl chloride
A10162.06
A10162.14
A10162.22
A10162.36
A10162.06EA
40.6
CHF
A10162.06
A10162.14
A10162.22
A10162.36
tert-Butylacetylchlorid ≥98%
tert-Butylacetylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 7065-46-5
Molecular Formula: (CH3)3CCH2COCl
Formula Weight: 134.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Acrid
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1740421
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000737
Formel:
C₆H₁₁ClO MW: 134,61 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C Dichte: 0.967 Flash-Pt: 21 °C (69 °F) |
MDL Number:
MFCD00000737 CAS-Nummer: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 ADR: 3,II |