1,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51386G1
AS51386G5
ACTIAS51386G1EA
0
CHF
ACTIAS51386G1
ACTIAS51386G5
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₈N₂ MW: 96,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646129 CAS-Nummer: 694-31-5 |