4-Amino-3,5-dimethylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridin-4-amine
AS1368G1 AS1368G5
ACTIAS1368G1EA 167 CHF
ACTIAS1368G1 ACTIAS1368G5
4-Amino-3,5-dimethylpyridin
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
MDL Number: MFCD03413657
CAS-Nummer: 43078-60-0