4-Amino-2,6-dimethylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Dimethylpyridin-4-amine
AS1367G1
AS1367G5
ACTIAS1367G1EA
41
CHF
ACTIAS1367G1
ACTIAS1367G5
4-Amino-2,6-dimethylpyridin
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00130078 CAS-Nummer: 3512-80-9 EINECS: 222-515-1 |