2-Amino-4,6-dimethylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33842G10
AS33842G5
ACTIAS33842G10EA
0
CHF
ACTIAS33842G10
ACTIAS33842G5
2-Amino-4,6-dimethylpyridin
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ |
MDL Number:
MFCD00006322 CAS-Nummer: 5407-87-4 EINECS: 226-470-9 |