4-Iod-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32521G1
AS32521G5
ACTIAS32521G1EA
0
CHF
ACTIAS32521G1
ACTIAS32521G5
4-Iod-2-methoxypyridin
4-Iodo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆INO |
MDL Number:
MFCD08277272 CAS-Nummer: 98197-72-9 |