5-Iod-2-methoxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50135.03 H50135.06
H50135.03EA 233 CHF
H50135.03 H50135.06
5-Iod-2-methoxypyridin ≥98%
5-Iod-2-methoxypyridin
Purity: 98% CAS No.: 13472-61-2 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 MDL No.: MFCD07781180
Formel: C₆H₆INO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781180
CAS-Nummer: 13472-61-2