2-Iod-5-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51812G1
AS51812G5
ACTIAS51812G1EA
0
CHF
ACTIAS51812G1
ACTIAS51812G5
2-Iod-5-methoxypyridin
2-Iodo-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆INO |
MDL Number:
MFCD02259696 CAS-Nummer: 163129-79-1 |