3-Amino-6-fluor-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
AS7184G1
AS7184G5
ACTIAS7184G1EA
0
CHF
ACTIAS7184G1
ACTIAS7184G5
3-Amino-6-fluor-2-methylpyridin
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094949 CAS-Nummer: 28489-47-6 |