4-Fluorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoroindoline-2,3-dione
AS33782G1
AS33782G5
ACTIAS33782G1EA
0
CHF
ACTIAS33782G1
ACTIAS33782G5
4-Fluorisatin
4-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,1200 g/mol |
MDL Number:
MFCD01175824 CAS-Nummer: 346-34-9 |