1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
AS20760G100 AS20760G25
ACTIAS20760G100EA 0 CHF
ACTIAS20760G100 ACTIAS20760G25
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
Formel: C₉H₈O₄
MDL Number: MFCD00084888
CAS-Nummer: 3663-80-7