7-Nitroisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Nitroindoline-2,3-dione
AS35747G1
AS35747G5
ACTIAS35747G1EA
0
CHF
ACTIAS35747G1
ACTIAS35747G5
7-Nitroisatin
7-Nitroisatin
Formel:
C₈H₄N₂O₄ MW: 192.1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD02066502 CAS-Nummer: 112656-95-8 |