2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
AS25354G100
AS25354G25
ACTIAS25354G100EA
148
CHF
ACTIAS25354G100
ACTIAS25354G25
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₁N MW: 193,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151805 CAS-Nummer: 114772-53-1 EINECS: 422-310-9 |