2-Amino-4,6-dichlorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22177G25 AS22177G5
ACTIAS22177G25EA 0 CHF
ACTIAS22177G25 ACTIAS22177G5
2-Amino-4,6-dichlorphenol
2-Amino-4,6-dichlorphenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00035766
CAS-Nummer: 527-62-8
EINECS: 208-421-3