4,6-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33664G1
AS33664G5
ACTIAS33664G1EA
0
CHF
ACTIAS33664G1
ACTIAS33664G5
4,6-Dichlorpicolinsäure
4,6-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD09910267 CAS-Nummer: 88912-25-8 |