3,5,6-Trichlorpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36031G1
AS36031G5
ACTIAS36031G1EA
0
CHF
ACTIAS36031G1
ACTIAS36031G5
3,5,6-Trichlorpicolinsäure
3,5,6-Trichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₂Cl₃NO₂ MW: 226.4446 g/mol |
MDL Number:
MFCD01086756 CAS-Nummer: 40360-44-9 |