3,4-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23673G1
AS23673G5
ACTIAS23673G1EA
0
CHF
ACTIAS23673G1
ACTIAS23673G5
3,4-Dichlorpicolinsäure
3,4-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD01861980 CAS-Nummer: 959578-03-1 |