4-Chlorpicolinamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
AS23394G25 AS23394G5
ACTIAS23394G25EA 61 CHF
ACTIAS23394G25 ACTIAS23394G5
4-Chlorpicolinamid
4-Chlorpicolinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
MDL Number: MFCD01085339
CAS-Nummer: 99586-65-9