4,6-Dichlorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30500G1
AS30500G5
ACTIAS30500G1EA
0
CHF
ACTIAS30500G1
ACTIAS30500G5
4,6-Dichlorisatin
4,6-Dichlorisatin
Formel:
C₈H₃Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD01971146 CAS-Nummer: 18711-15-4 |