4-Chlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8328G1
AS8328G5
ACTIAS8328G1EA
0
CHF
ACTIAS8328G1
ACTIAS8328G5
4-Chlor-2-pyridincarbonitril
4-Chlor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ |
MDL Number:
MFCD06009833 CAS-Nummer: 19235-89-3 |