4-Brom-3,5-xylidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylaniline
AS35377G1 AS35377G5
ACTIAS35377G1EA 0 CHF
ACTIAS35377G1 ACTIAS35377G5
4-Brom-3,5-xylidin
4-Brom-3,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
MDL Number: MFCD07780648
CAS-Nummer: 59557-90-3