4-Bromisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
AS21218G100 AS21218G25
ACTIAS21218G100EA 206 CHF
ACTIAS21218G100 ACTIAS21218G25
4-Bromisatin
4-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
MDL Number: MFCD03618555
CAS-Nummer: 20780-72-7