10-Hydroxydecansäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 204 CHF
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecansäure 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formel: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Melting Pt: 75…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010510
CAS-Nummer: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1