4-Methyloctansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22616.06 B22616.14
B22616.06EA 89.1 CHF
B22616.06 B22616.14
4-Methyloctansäure ≥98%
4-Methylcaprylsäure
Purity: 98% CAS No.: 54947-74-9 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4335 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 1755426 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051938
Formel: C₉H₁₈O₂
Siedepunkt: 272 °C
Dichte: 0.910
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051938
CAS-Nummer: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
ADR: 8,III