10-Bromdecansäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 97.1 CHF
H60292.06 H60292.14
10-Bromdecansäure 95%
10-Bromodecanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Melting Pt: 38…41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014388
CAS-Nummer: 50530-12-6