10-Bromdecansäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25320G100
AS25320G25
ACTIAS25320G100EA
0
CHF
ACTIAS25320G100
ACTIAS25320G25
10-Bromdecansäure
10-Bromodecanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉BrO₂ |
MDL Number:
MFCD00014388 CAS-Nummer: 50530-12-6 |