4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H)-pyrazole
AS35084G1
AS35084G10
AS35084G5
ACTIAS35084G1EA
0
CHF
ACTIAS35084G1
ACTIAS35084G10
ACTIAS35084G5
4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₈H₁₁BrN₂O MW: 231,0900 g/mol |
MDL Number:
MFCD12026052 CAS-Nummer: 82099-98-7 |