1-(4-Chlorphenyl)cyclobutancarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34923G1
AS34923G5
ACTIAS34923G1EA
0
CHF
ACTIAS34923G1
ACTIAS34923G5
1-(4-Chlorphenyl)cyclobutancarbonsäure
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00001324 CAS-Nummer: 50921-39-6 EINECS: 256-847-3 |