4-Fluor-3-morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22468G1
AS22468G5
ACTIAS22468G1EA
153
CHF
ACTIAS22468G1
ACTIAS22468G5
4-Fluor-3-morpholinobenzaldehyd
4-Fluor-3-morpholinobenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₂ MW: 209,2169 g/mol |
MDL Number:
MFCD13191604 CAS-Nummer: 1197193-13-7 |