2-Chlor-4-morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21547G1 AS21547G25 AS21547G5
ACTIAS21547G1EA 98 CHF
ACTIAS21547G1 ACTIAS21547G25 ACTIAS21547G5
2-Chlor-4-morpholinobenzaldehyd
2-Chlor-4-morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₂
MW: 225,6700 g/mol
MDL Number: MFCD06740104
CAS-Nummer: 886501-36-6