4-Morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20626G25 AS20626G5
ACTIAS20626G25EA 162 CHF
ACTIAS20626G25 ACTIAS20626G5
4-Morpholinobenzaldehyd
4-Morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,2264 g/mol
MDL Number: MFCD00735826
CAS-Nummer: 1204-86-0