3-Morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20585G1 AS20585G5
ACTIAS20585G1EA 0 CHF
ACTIAS20585G1 ACTIAS20585G5
3-Morpholinobenzaldehyd
3-Morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.2264 g/mol
MDL Number: MFCD07772811
CAS-Nummer: 446866-87-1