2-Morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20321G1 AS20321G100 AS20321G25 AS20321G5
ACTIAS20321G1EA 0 CHF
ACTIAS20321G1 ACTIAS20321G100 ACTIAS20321G25 ACTIAS20321G5
2-Morpholinobenzaldehyd
2-Morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00662562
CAS-Nummer: 58028-76-5