4-Brom-2-morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33012G1
AS33012G5
ACTIAS33012G1EA
0
CHF
ACTIAS33012G1
ACTIAS33012G5
4-Brom-2-morpholinobenzaldehyd
4-Brom-2-morpholinobenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD06656558 CAS-Nummer: 736990-80-0 |