3-Brom-4-morpholinobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21544G1 AS21544G25 AS21544G5
ACTIAS21544G1EA 0 CHF
ACTIAS21544G1 ACTIAS21544G25 ACTIAS21544G5
3-Brom-4-morpholinobenzaldehyd
3-Brom-4-morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
MDL Number: MFCD06656549
CAS-Nummer: 263349-24-2