7-Chlor-4-chinazolon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 7-Chloro-4-hydroxyquinazoline
AS20008G1 AS20008G25 AS20008G5
ACTIAS20008G1EA 23 CHF
ACTIAS20008G1 ACTIAS20008G25 ACTIAS20008G5
7-Chlor-4-chinazolon
7-Chlor-4-chinazolon
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180.5900 g/mol
MDL Number: MFCD01570890
CAS-Nummer: 31374-18-2