5-Chlor-4-chinazolon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Chloro-3H-quinazolin-4-one, 5-Chloro-3,4-dihydro-4-oxoquinazoline
AS20009G1 AS20009G25 AS20009G5
ACTIAS20009G1EA 68 CHF
ACTIAS20009G1 ACTIAS20009G25 ACTIAS20009G5
5-Chlor-4-chinazolon
5-Chlor-4-chinazolon
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5911 g/mol
MDL Number: MFCD02676498
CAS-Nummer: 60233-66-1