7-Bromchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2469G1
AS2469G5
ACTIAS2469G1EA
97
CHF
ACTIAS2469G1
ACTIAS2469G5
7-Bromchinazolin
7-Bromoquinazoline
Formel:
C₈H₅BrN₂ MW: 209.0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD07778500 CAS-Nummer: 89892-22-8 |