6-Bromchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2465G1
AS2465G5
ACTIAS2465G1EA
34
CHF
ACTIAS2465G1
ACTIAS2465G5
6-Bromchinazolin
6-Bromoquinazoline
Formel:
C₈H₅BrN₂ MW: 209,0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD08236695 CAS-Nummer: 89892-21-7 |