4-Brom-2,6-dimethylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33830G1
AS33830G5
ACTIAS33830G1EA
39.57
CHF
ACTIAS33830G1
ACTIAS33830G5
4-Brom-2,6-dimethylpyridin
4-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN MW: 186.0491 g/mol |
MDL Number:
MFCD00671475 CAS-Nummer: 5093-70-9 |