2-Brom-4,6-dimethylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33433G1
AS33433G5
ACTIAS33433G1EA
0
CHF
ACTIAS33433G1
ACTIAS33433G5
2-Brom-4,6-dimethylpyridin
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082591 CAS-Nummer: 4926-26-5 |