4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22551.03
B22551.06
B22551.03EA
96.1
CHF
B22551.03
B22551.06
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin 99
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin
Purity: 99+%
CAS No.: 14548-48-2
Molecular Formula: C12H8ClNO
Formula Weight: 217.66
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00006431
Formel:
C₁₂H₈ClNO MW: 217.66 g/mol Melting Pt: 107…109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006431 CAS-Nummer: 14548-48-2 EINECS: 238-587-2 |